3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 164 DKK
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08543938
CAS-nummer: 481075-58-5