2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 436 DKK
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878418
CAS-nummer: 951885-64-6