Perfluorheptan (isomerblanding) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexadecafluoroheptane
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 1770 DKK
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluorheptan (isomerblanding) 98%
Perfluorheptan (isomerblanding)
Formel: C₇F₁₆
Molekylvægt: 388.05 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C
Massefylde: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040339
CAS-nummer: 335-57-9