1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 175 DKK
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112501
CAS-nummer: 884494-38-6