4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 194 DKK
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835318
CAS-nummer: 157026-18-1