2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 1430 DKK
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16875639
CAS-nummer: 1018678-50-6