3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 230 DKK
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Kogepunkt: 78 °C/15mmHg
Massefylde: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00511232
CAS-nummer: 655-26-5