5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48401-1G PC48401-250MG PC48401-500MG
APOSPC48401-1GEA 3590 DKK
APOSPC48401-1G APOSPC48401-250MG APOSPC48401-500MG
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07379226
CAS-nummer: 355020-55-2