4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48400-1G PC48400-25G PC48400-5G
APOSPC48400-1GEA 614 DKK
APOSPC48400-1G APOSPC48400-25G APOSPC48400-5G
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411632
CAS-nummer: 1514-96-1