α,α,α-Trifluor-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 164 DKK
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluor-m-cresol 98%
α,α,α-Trifluor-m-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 178 °C
Smeltepunkt: -2
Massefylde: 1.333 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002299
CAS-nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8 II