2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48392-1G PC48392-5G
APOSPC48392-1GEA 0 DKK
APOSPC48392-1G APOSPC48392-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₄H₇N₂OF₃·HCl
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09944516
CAS-nummer: 1171331-39-7