1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 1370 DKK
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Formel: C₈H₅BrF₄
Kogepunkt: 49 °C/0,4mmHg
Smeltepunkt: 38…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001155
CAS-nummer: 92814-00-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II