2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 2920 DKK
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800679
CAS-nummer: 1027511-90-5