2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 327 DKK
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140191
CAS-nummer: 799814-32-7