5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 436 DKK
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formel: C₅H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265437
CAS-nummer: 1480-96-2