5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48328-25G PC48328-5G
APOSPC48328-25GEA 1830 DKK
APOSPC48328-25G APOSPC48328-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546486
CAS-nummer: 76041-79-7