(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 4320 DKK
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Kogepunkt: 49 °C/5mmHg
Massefylde: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12789673
CAS-nummer: 434-42-4