(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 556 DKK
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formel: C₇H₆FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12031763
CAS-nummer: 877264-43-2