2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 676 DKK
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208178
CAS-nummer: 23228-45-7