2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 164 DKK
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849931
CAS-nummer: 702641-04-1