3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 3550 DKK
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Kogepunkt: 114 °C
Massefylde: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705710
CAS-nummer: 15931-15-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III