2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 2100 DKK
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Massefylde: 1.6951 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660232
CAS-nummer: 886500-26-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II