α,α,α-Trifluor-o-cresol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 458 DKK
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluor-o-cresol 99%
α,α,α-Trifluor-o-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 147…148 °C
Smeltepunkt: 45…46 °C
Massefylde: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002222
CAS-nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II