3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 164 DKK
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09264507
CAS-nummer: 161957-61-5