2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 164 DKK
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Molekylvægt: 241.011 g/mol
Smeltepunkt: 66…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864896
CAS-nummer: 944401-56-3