6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 2640 DKK
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFNO
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832269
CAS-nummer: 1017777-72-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III