α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 1520 DKK
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen 97%
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molekylvægt: 255.03 g/mol
Kogepunkt: 222
Smeltepunkt: 32
Massefylde: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236321
CAS-nummer: 198649-68-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 III