4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 2610 DKK
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formel: C₅H₅F₆NO₂
Smeltepunkt: 204 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014349
CAS-nummer: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5