2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G
PC4809-5G
PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA
164
DKK
APOSPC4809-1G
APOSPC4809-5G
APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇F₂NO Molekylvægt: 183.1548 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236240 CAS-nummer: 41429-22-5 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |