Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC4805-100G
PC4805-25G
APOSPC4805-100GEA
5990
DKK
APOSPC4805-100G
APOSPC4805-25G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formel:
C₁₀H₈F₆O Kogepunkt: 182 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015357 CAS-nummer: 2010-61-9 |