Hexafluoropropene trimer 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4792-100G PC4792-25G
APOSPC4792-100GEA 1700 DKK
APOSPC4792-100G APOSPC4792-25G
Hexafluoropropene trimer 97%
Hexafluoropropene trimer
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Formel: C₉F₁₈
Molekylvægt: 450.0676 g/mol
Kogepunkt: 110…115 °C
Massefylde: 1.83 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043821
CAS-nummer: 6792-31-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III