Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 5470 DKK
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formel: C₁₂H₆F₁₄O₄
Molekylvægt: 480.16 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00337741
CAS-nummer: 24120-17-0