5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 666 DKK
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Smeltepunkt: 39…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862656
CAS-nummer: 106877-33-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III