5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 2620 DKK
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205725
CAS-nummer: 1375068-68-0