1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 4650 DKK
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formel: C₄H₄F₆O
Molekylvægt: 182.07 g/mol
Kogepunkt: 60…62 °C
Massefylde: 1.484 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039259
CAS-nummer: 1515-14-6