1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
PC4760-25G
PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA
1120
DKK
APOSPC4760-25G
APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formel:
C₁₀H₈F₆O₃S Molekylvægt: 322.23 g/mol Smeltepunkt: 39…40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039262 CAS-nummer: 67674-48-0 |