4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 164 DKK
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Formel: C₈H₄O₃
Smeltepunkt: 244…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039143
CAS-nummer: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II