ω-Brom-2-Fluoracetophenon 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone

PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 240 DKK
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Brom-2-Fluoracetophenon 98%
ω-Brom-2-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 83…85 °C
Smeltepunkt: 25…30 °C
Massefylde: 1.574 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00278796
CAS-nummer: 655-15-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR