2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4740-1G PC4740-5G PC4740-10G
APOSPC4740-1GEA 164 DKK
APOSPC4740-1G APOSPC4740-5G APOSPC4740-10G
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Formel: C₉H₇F₆NO
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039258
CAS-nummer: 722-92-9