Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 6710 DKK
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Formel: C₅F₈O₂
Kogepunkt: 46…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00054652
CAS-nummer: 678-78-4
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,II