N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 6120 DKK
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formel: C₆H₁₁ClF₃N
Kogepunkt: 38 °C/10mmHg
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054672
CAS-nummer: 357-83-5
UN nummer: 3267
ADR: 8,II