4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4727-1G PC4727-25G PC4727-5G
APOSPC4727-1GEA 654 DKK
APOSPC4727-1G APOSPC4727-25G APOSPC4727-5G
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene
Formel: C₄H₄ClF₃
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077488
CAS-nummer: 235106-11-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III