4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 164 DKK
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236298
CAS-nummer: 239463-90-2