1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4718-25G PC4718-5G
APOSPC4718-25GEA 3590 DKK
APOSPC4718-25G APOSPC4718-5G
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Formel: C₄Br₂F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038279
CAS-nummer: 360-87-2