1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4709-25G PC4709-5G
APOSPC4709-25GEA 4710 DKK
APOSPC4709-25G APOSPC4709-5G
1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan 97%
1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan
Formel: C₄Cl₄F₆
Kogepunkt: 134…135 °C
Massefylde: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040135
CAS-nummer: 375-45-1