2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 1120 DKK
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Kogepunkt: 60 °C/10mmHg
Massefylde: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115111
CAS-nummer: 33034-67-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III