Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 3930 DKK
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formel: C₄H₃F₇O
Kogepunkt: 58 °C
Massefylde: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153189
CAS-nummer: 28523-86-6