1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 556 DKK
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molekylvægt: 236.1118 g/mol
Kogepunkt: 40…43 °C/8mmHg
Massefylde: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044091
CAS-nummer: 54052-90-3
UN nummer: 3272
ADR: 3 III