5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 3990 DKK
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
Kogepunkt: 65 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01311468
CAS-nummer: 186496-59-3