5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 3050 DKK
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉BrF₃NO₃
Smeltepunkt: 187…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935940
CAS-nummer: 338982-36-8